20682
Hamilton® syringe, 700 series, special needle
701SN, volume 10 μL, needle size 26s ga (blunt tip), needle L 51 mm (2 in.)
Sinonimo/i:
Hamilton® Syringe 701N 10UL PT#3 EA
Prodotti consigliati
Materiali
stainless steel needle (point style 3)
Misura ago
26s ga (blunt tip)
Caratteristiche
needle type SN (special needle)
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Hamilton 80383
Lungh. ago
51 mm (2 in.)
Volume
10 μL
Compatibilità
for use with Rheodyne 701SNR
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)