195758
Tetramethylammonium bromide
98%
Sinonimo/i:
TMAB
Saggio
98%
Stato
solid
Punto di fusione
>300 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
Stringa SMILE
[Br-].C[N+](C)(C)C
InChI
1S/C4H12N.BrH/c1-5(2,3)4;/h1-4H3;1H/q+1;/p-1
DDFYFBUWEBINLX-UHFFFAOYSA-M
Categorie correlate
Descrizione generale
- bis(naphthylidene alanate) (nali)
- bis(naphthylidene phenylalanate) (nphali)
- bis(naphthylidene aspartate) (nasi)
- (naphthylidene histidinate) (nhi)
- bis(naphthylidenearginate) (nari)
Applicazioni
- Synthesis of (2S)-5-(3-phenyl-2-phthalimidylpropanoylamino)isophthalic acid.[5]
- Synthesis of alkyl-substituted pyrroles in the absence of catalyst and organic solvent.[6]
- Synthesis of dithioacetals from acetals by transthioacetalisation in a solvent free environment.[7]
- Synthesis of polyamides (PAs) by the polymerization of terephthalic acid and diisocyanates.[8]
- Catalyze the addition of thiols to conjugated alkenes.[9]
- Dehydrochlorination of poly(vinyl chloride). [10]
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?