241059
Tetraethylammonium bromide
ReagentPlus®, 99%
Sinonimo/i:
TEAB, TEA bromide
Prodotti consigliati
Grado
reagent
Livello qualitativo
Nome Commerciale
ReagentPlus®
Saggio
99%
Stato
crystals
dilution
(for general lab use)
Impurezze
1% triethylamine hydrobromide
pH
6.5 (100 g/L)
Punto di fusione
285 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
[Br-].CC[N+](CC)(CC)CC
InChI
1S/C8H20N.BrH/c1-5-9(6-2,7-3)8-4;/h5-8H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
HWCKGOZZJDHMNC-UHFFFAOYSA-M
Categorie correlate
Applicazioni
- Tetraethylammonium bromide (TEAB) catalyzes the synthesis of thioesters by the oxidative coupling of aldehydes or alcohols with thiols or disulfides.[1]
- It is used as a catalyst, along with o-iodoxybenzoic acid (IBX), in the oxidation of sulfides to sulfoxides[2] and primary carboxamides to one-carbon dehomologated nitriles.[3]
- TEAB can also be used as an organic template to synthesize zeolite beta.[4]
Note legali
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
361.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
183 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?