Documenti fondamentali
230634
Sigma-Aldrich
Methyl 4-cyanobenzoate
99%
Sinonimo/i:
4-Cyanobenzoic acid methyl ester
Scegli un formato
5 G
77,70 €
77,70 €
Prezzo di listino111,00 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
77,70 €
About This Item
Formula condensata:
NCC6H4CO2CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
161.16
Beilstein:
1866980
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
77,70 €
Prezzo di listino111,00 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
99%
P. ebollizione
142-144 °C/12 mmHg (lit.)
Punto di fusione
65-67 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ester
nitrile
Stringa SMILE
COC(=O)c1ccc(cc1)C#N
InChI
1S/C9H7NO2/c1-12-9(11)8-4-2-7(6-10)3-5-8/h2-5H,1H3
KKZMIDYKRKGJHG-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)