177539
Syringaldazine
98%, powder or crystals
Sinonimo/i:
4-Hydroxy-3,5-dimethoxybenzaldehyde azine
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Syringaldazine, 98%
Livello qualitativo
Saggio
98%
Forma fisica
powder or crystals
Punto di fusione
209-210 °C (lit.)
Solubilità
DMF: 5%, clear to hazy
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
COc1cc(\C=N\N=C\c2cc(OC)c(O)c(OC)c2)cc(OC)c1O
InChI
1S/C18H20N2O6/c1-23-13-5-11(6-14(24-2)17(13)21)9-19-20-10-12-7-15(25-3)18(22)16(8-12)26-4/h5-10,21-22H,1-4H3/b19-9+,20-10+
YARKTHNUMGKMGS-LQGKIZFRSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Sol. 2
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?