Vai a
B8271
Bromoacetic acid N-hydroxysuccinimide ester
≥95%, powder
Sinonimo/i:
2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl 2-bromoacetate, N-Hydroxysuccinimide bromoacetate
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
100 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
158,00 €
250 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
306,00 €
1 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
923,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H6BrNO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
236.02
NACRES:
NC.07
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
MDL number:
Assay:
≥95%
Form:
powder
158,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥95%
form
powder
reaction suitability
reagent type: cross-linking reagent
solubility
acetone: 25 mg/mL, DMF: soluble
functional group
NHS ester
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(N1OC(CBr)=O)CCC1=O
InChI
1S/C6H6BrNO4/c7-3-6(11)12-8-4(9)1-2-5(8)10/h1-3H2
InChI key
NKUZQMZWTZAPSN-UHFFFAOYSA-N
Application
A heterobifunctional cross-linking reagent which allows bromoacetylation of primary amine groups followed by coupling to sulfhydryl-containing compounds. Typically, initial reaction couples via ester to primary amine by amide bond formation in the pH range 6.5-8.5. The second reaction results in thioether bonding in pH range 7.0-8.0.
Disclaimer
The bromoacetyl group is light sensitive.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
13397317020124230
assay
≥95%
assay
98%
assay
≥97.0% (GC)
assay
98%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
solubility
acetone: 25 mg/mL, DMF: soluble
solubility
water: insoluble
solubility
water: insoluble
solubility
-
reaction suitability
reagent type: cross-linking reagent
reaction suitability
-
reaction suitability
-
reaction suitability
-
form
powder
form
liquid
form
-
form
liquid
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)