Documenti fondamentali
901603
Sigma-Aldrich
Bromoacetic acid solution
1 M in dichloromethane
About This Item
Formula condensata:
BrCH2COOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
138.95
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
Stato
liquid
Concentrazione
1 M in dichloromethane
Indice di rifrazione
n/D 1.4295
Densità
1.3429 g/mL
Stringa SMILE
BrCC(O)=O
InChI
1S/C2H3BrO2/c3-1-2(4)5/h1H2,(H,4,5)
KDPAWGWELVVRCH-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Valuable building block offered as a solution in dichloromethane for more convenient handling.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)