15142
Bisphenol F bis(2,3-dihydroxypropyl) ether
analytical standard, mixture of 3 isomers ortho-ortho, ortho-para, para-para
Sinonimo/i:
Bis[4-(2,3-dihydroxypropoxy)phenyl]methane
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Saggio
≥95.0% (total assay of the 3 isomers, HPLC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Formato
neat
Stringa SMILE
OCC(O)COc1ccc(Cc2ccc(OCC(O)CO)cc2)cc1
InChI
1S/C19H24O6/c20-10-16(22)12-24-18-5-1-14(2-6-18)9-15-3-7-19(8-4-15)25-13-17(23)11-21/h1-8,16-17,20-23H,9-13H2
VGJRHUPDMVWBFM-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Altre note
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)