Documenti fondamentali
61711
Supelco
Bisphenol F bis(2,3-dihydroxypropyl) ether
para-para isomer, analytical standard
Sinonimo/i:
Bis[4-(2,3-dihydroxypropoxy)phenyl]methane
Scegli un formato
100 MG
151,00 €
151,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
151,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H24O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
348.39
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
85151701
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
151,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
applicazioni
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Formato
neat
Stringa SMILE
OCC(O)COc1ccc(Cc2ccc(OCC(O)CO)cc2)cc1
InChI
1S/C19H24O6/c20-10-16(22)12-24-18-5-1-14(2-6-18)9-15-3-7-19(8-4-15)25-13-17(23)11-21/h1-8,16-17,20-23H,9-13H2
VGJRHUPDMVWBFM-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Bisphenol F bis(2,3-dihydroxypropyl) ether is the hydrolyzed derivative of bisphenol F-diglycidyl ether (BFDGE), which is produced, when the internal coating of the food storage-can, containing BFDGE comes into contact with aqueous and acidic foodstuffs.[1]
Applicazioni
Bisphenol F bis(2,3-dihydroxypropyl) ether may be used as an analytical reference standard for the quantification of the analyte in canned food and beverages,[1] and water-based food stimulants[2] using chromatography techniques.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Investigation of bisphenol A diglycidyl ether, bisphenol F diglycidyl ether and their hydroxy and chlorohydroxy derivatives stability in water-based food simulants
Poustkova I, et al.
Czech Journal of Food Sciences, 22, 272-272 (2004)
H Gallart-Ayala et al.
Journal of chromatography. A, 1218(12), 1603-1610 (2011-02-22)
In this work a fast liquid chromatography coupled with tandem mass spectrometry (LC-MS/MS) method using a C18 Fused Core™ column, was developed for the simultaneous analysis of bisphenol A diglycidyl ether (BADGE), bisphenol A (2,3-dihydroxypropyl) glycidyl ether (BADGE·H(2)O), bisphenol A