Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
1 kg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 46,40 € |
5 kg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 191,00 € |
Informazioni su questo articolo
46,40 €
grade
anhydrous
Quality Segment
agency
USP/NF, tested according to Ph. Eur.
assay
99.5% dry basis
form
crystalline
mp
884 °C (lit.)
solubility
water: soluble 185 g/L
density
2.68 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Na.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
InChI key
PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| form crystalline | form solid | form powder | form powder |
| solubility water: soluble 185 g/L | solubility - | solubility - | solubility - |
| assay 99.5% dry basis | assay ≥99.0% (alkalimetric), 98.5-101% dry basis (alkalimetric) | assay ≥99% | assay ≥99% |
| Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| grade anhydrous | grade ACS reagent | grade anhydrous | grade ACS reagent, anhydrous |
| density 2.68 g/mL at 25 °C (lit.) | density 2.68 g/mL at 25 °C (lit.) | density 2.68 g/mL at 25 °C (lit.) | density 2.68 g/mL at 25 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Solfato di sodio
Classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?