11880
Bathophenanthroline
for spectrophotometric det. of Fe in serum, ≥99.0%
Sinonimo/i:
BPhen
Scegli un formato
147,70 €
Prezzo di listino211,00 €Risparmia il 30%Scegli un formato
About This Item
147,70 €
Prezzo di listino211,00 €Risparmia il 30%Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (NT)
≥99.0%
Stato
solid
Qualità
for spectrophotometric det. of Fe in serum
tecniche
UV/Vis spectroscopy: suitable
Punto di fusione
218-220 °C (lit.)
218-222 °C
Stringa SMILE
c1ccc(cc1)-c2ccnc3c2ccc4c(ccnc34)-c5ccccc5
InChI
1S/C24H16N2/c1-3-7-17(8-4-1)19-13-15-25-23-21(19)11-12-22-20(14-16-26-24(22)23)18-9-5-2-6-10-18/h1-16H
DHDHJYNTEFLIHY-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)