Documenti
77500
Supelco
1,10-fenantrolina
for the spectrophotometric determination of Fe, Pd, V, ≥99.0%
Sinonimo/i:
o-fenantrolina
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H8N2 · H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
198.22
Beilstein:
4008096
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12000000
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (HPLC)
≥99.0% (NT)
≥99.0%
Forma fisica
crystals
Qualità
for the spectrophotometric determination of Fe, Pd, V
tecniche
UV/Vis spectroscopy: suitable
titration: suitable
Residuo alla calcinazione
≤0.05%
Punto di fusione
100-104 °C (lit.)
99-104 °C
Cationi in tracce
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤20 mg/kg
Co: ≤20 mg/kg
Cr: ≤20 mg/kg
Cu: ≤20 mg/kg
Fe: ≤20 mg/kg
K: ≤100 mg/kg
Mg: ≤20 mg/kg
Mn: ≤20 mg/kg
Na: ≤100 mg/kg
Ni: ≤20 mg/kg
Pb: ≤20 mg/kg
Zn: ≤20 mg/kg
Stringa SMILE
O.c1cnc2c(c1)ccc3cccnc23
InChI
1S/C12H8N2.H2O/c1-3-9-5-6-10-4-2-8-14-12(10)11(9)13-7-1;/h1-8H;1H2
PPQJCISYYXZCAE-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
1,10-Phenanthroline monohydrate is a chelating agent.
Applicazioni
It has been used in preparing 0.1 % phenanthroline solution. In another study, 80μl of 1,10-Phenanthroline monohydrate was used along with nanoparticles to measure iron content using colorimetric assay.3 It may be used in the preparation of [Mn(1,10-phen)2(mal)].2H2O.
Quando complessato con rame, possiede un′attività nucleasica che è stata usata per studiare le interazioni tra DNA e proteine.
Azioni biochim/fisiol
Inibitore delle metalloproteasi; chelante di ferro, zinco e altri metalli bivalenti. Concentrazione efficace 1-10 mM.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Skull and crossbonesEnvironment
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Possiedi già questo prodotto?
Visita l’Archivio dei documenti
W. Sliwa
Heterocycles, 12, 1207-1207 (1979)
A newly developed Fe-doped calcium sulfide nanoparticles with magnetic property for cancer hyperthermia.
Wu, Steven Yueh-Hsiu, Ching-Li Tseng, and Feng-Huei Lin.
Journal of Nanoparticle Research, 12.4, 1173-1185 (2010)
Generation of magnetic nonviral gene transfer agents and magnetofection in vitro.
Mykhaylyk O
Nature Protocols, 2(10), 2391-2411 (2007)
Microchemical Journal, Devoted to the Application of Microtechniques in All Branches of Science, 15, 585-585 (1970)
Insights into the mode of action of the anti-Candida activity of 1,10-phenanthroline and its metal chelates.
McCann M
Metal-based drugs, 7(4), 185-193 (2000)