88652
Thioglycolic acid solution
~80% in H2O, for spectrophotometric det. of palladium, iron, uranium(VI), molybdates and nitrites
Sinonimo/i:
Mercaptoacetic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
liquid
Livello qualitativo
Qualità
for spectrophotometric det. of palladium, iron, uranium(VI), molybdates and nitrites
Concentrazione
~80% in H2O
tecniche
UV/Vis spectroscopy: suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.471
Densità
1.265 g/mL at 20 °C
Stringa SMILE
OC(=O)CS
InChI
1S/C2H4O2S/c3-2(4)1-5/h5H,1H2,(H,3,4)
CWERGRDVMFNCDR-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
266.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
130 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?