Vai a
M9375
D-Methionine
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
(R)-2-Amino-4-(methylmercapto)butyric acid, D-2-Amino-4-(methylthio)butanoic acid
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
70,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H11NO2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
149.21
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
EC Number:
206-483-6
Beilstein/REAXYS Number:
1722293
MDL number:
70,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white
mp
273 °C
application(s)
cell analysis
peptide synthesis
SMILES string
CSCC[C@@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2S/c1-9-3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)/t4-/m1/s1
InChI key
FFEARJCKVFRZRR-SCSAIBSYSA-N
Biochem/physiol Actions
D-methionine has been shown to rescue noise-induced hearing loss.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
64340M962564319
D-Methionine ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
M9375
D-Methionine
DL-Methionine ≥99.0% (NT)
Sigma-Aldrich
64340
DL-Methionine
L-metionina reagent grade, ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
M9625
L-metionina
L-metionina BioUltra, ≥99.5% (NT)
Sigma-Aldrich
64319
L-metionina
form
powder
form
powder or crystals
form
powder
form
powder or crystals
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥99.0% (NT)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥99.5% (NT)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
mp
273 °C
mp
280 °C (dec.) (lit.)
mp
284 °C (dec.) (lit.)
mp
284 °C (dec.) (lit.)
color
white
color
white
color
white
color
white
application(s)
cell analysis
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
application(s)
detection
application(s)
-
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)