Documenti fondamentali
101036
Sigma-Aldrich
1-(2-Pyridylazo)-2-naphthol
indicator grade
Sinonimo/i:
PAN
Scegli un formato
5 G
130,00 €
25 G
520,00 €
130,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
130,00 €
25 G
520,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H11N3O
Numero CAS:
Peso molecolare:
249.27
Beilstein:
206390
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12171500
ID PubChem:
NACRES:
NA.47
130,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
indicator grade
Livello qualitativo
Stato
solid
tecniche
titration: suitable
Colore
green to red, upon chelation with metal
orange-red, as an amorphous solid
yellow, when dissolved in organic solvent
Punto di fusione
138-141 °C ((280 - 286 °F) - lit)
138-141 °C (lit.)
ε (coefficiente d’estinzione)
≥15000 at 462-468 nm in methanol at 0.01 g/L
>35,000 at 222-228 nm in methanol at 0.01 g/L
>9,000 at 300-306 nm in methanol at 0.01 g/L
Compatibilità
suitable for (Suitable For Use as an Indicator in EDTA Titrations)
Stringa SMILE
Oc1ccc2ccccc2c1\N=N\c3ccccn3
InChI
1S/C15H11N3O/c19-13-9-8-11-5-1-2-6-12(11)15(13)18-17-14-7-3-4-10-16-14/h1-10,19H/b18-17+
LLYOXZQVOKALCD-ISLYRVAYSA-N
Descrizione generale
1-(2-Pyridylazo)-2-naphthol (PAN) is an orange-colored dye. It can form chelates with metal ions, which makes it a valuable indicator in complexometric titrations.[1][2]
Applicazioni
1-(2-Pyridylazo)-2-naphthol is commonly used as an acid-base indicator. It is also suitable as a spectrophotometric reagent, which can extract metal chelates into an organic solvent.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Microchemical Journal, Devoted to the Application of Microtechniques in All Branches of Science, 40, 94-94 (1989)
Analytical Sciences, 5, 601-601 (1989)
Spectrophotometric Investigation of Analytical Reagent 1-(2-Pyridylazo)-2-naphthol and Its Copper Chelate.
Pease BF and Williams MB.
Analytical Chemistry, 31(6), 1044-1047 (1959)
1-(2-Pyridylazo)-2-naphthol as possible analytical reagent.
Cheng KL and Bray RH.
Analytical Chemistry, 27(5), 782-785 (1955)
Solvent extraction and spectrophotometric determination of metals with 1-(2-pyridylazo)-2-naphthol.
Shibata S.
Analytica Chimica Acta, 25(1), 348-359 (1961)