Documenti fondamentali
09206
Supelco
(±)-α-Terpinyl acetate, predominantly α-isomer
analytical standard
Sinonimo/i:
(±)-2-(4-Methyl-3-cyclohexenyl)isopropyl acetate
Scegli un formato
1 ML
102,00 €
102,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 ML
102,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H20O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
196.29
Beilstein:
3198769
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
85151701
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
102,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≤15% (γ-isomer, GC)
≥85% (α-isomer, GC)
≥90.0% (sum of isomers, GC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Impurezze
≤0.3% water
Indice di rifrazione
n20/D 1.464-1.467
n20/D 1.465 (lit.)
P. ebollizione
220 °C (lit.)
Densità
0.953 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
neat
Stringa SMILE
CC(=O)OC(C)(C)C1CCC(C)=CC1
InChI
1S/C12H20O2/c1-9-5-7-11(8-6-9)12(3,4)14-10(2)13/h5,11H,6-8H2,1-4H3
IGODOXYLBBXFDW-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Environment
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
212.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
100 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)