08416
(S)-4-Benzyloxazolidine-2-thione
≥97.0%
Saggio
≥97.0%
Purezza ottica
enantiomeric excess: ≥98.0% (HPLC)
Punto di fusione
63-67 °C
Gruppo funzionale
phenyl
Stringa SMILE
S=C1N[C@H](CO1)Cc2ccccc2
InChI
1S/C10H11NOS/c13-10-11-9(7-12-10)6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2,(H,11,13)/t9-/m0/s1
WJSUXYCBZFLXIK-VIFPVBQESA-N
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)