WHA2017006
Whatman® Antibiotic Assay Discs
diam. 6 mm
Sinonimo/i:
Whatman paper, Z741310, microbial assays
Scegli un formato
186,00 €
Scegli un formato
About This Item
186,00 €
Prodotti consigliati
Confezionamento
pkg of 1000 ea
Produttore/marchio commerciale
Whatman 2017-006
Whatman Article No. 28418660 (US reference)
Diametro
6 mm
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
- The antibiogram allows rational and selective chemotherapy.
- Test discs can be coated with chemotherapeutic agents, placed on the innoculated nutrient agar and incubated.
- The size of the inhibition zone is a measure for the effectiveness of the substances.
Altre note
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)