Documenti fondamentali
07849
Supelco
Norquetiapine
analytical standard
Sinonimo/i:
11-(Piperazin-1-yl)dibenzo[b,f][1,4]thiazepine, N-Desalkylquetiapine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H17N3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
295.40
Beilstein:
1223426
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥97.0% (HPLC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
forensics and toxicology
pharmaceutical
veterinary
Formato
neat
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
C1(N2CCNCC2)=NC(C=CC=C3)=C3SC4=C1C=CC=C4
InChI
1S/C17H17N3S/c1-3-7-15-13(5-1)17(20-11-9-18-10-12-20)19-14-6-2-4-8-16(14)21-15/h1-8,18H,9-12H2
JLOAJISUHPIQOX-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)