Documenti fondamentali
07364
Supelco
Butyl hexanoate
analytical standard
Sinonimo/i:
Butyl caproate, Hexanoic acid butyl ester, NSC 4022
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)4CO2(CH2)3CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
172.26
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
85151701
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥98.5% (GC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Impurezze
≤1.0% water
Indice di rifrazione
n20/D 1.414-1.418
n20/D 1.416 (lit.)
P. ebollizione
61-62 °C/3 mmHg (lit.)
Densità
0.866 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
neat
Stringa SMILE
CCCCCC(=O)OCCCC
InChI
1S/C10H20O2/c1-3-5-7-8-10(11)12-9-6-4-2/h3-9H2,1-2H3
RPRPDTXKGSIXMD-UHFFFAOYSA-N
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
177.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
81 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)