06914
Thiophene
analytical standard
Sinonimo/i:
Thiofuran, Thiole
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Densità del vapore
2.9 (vs air)
Tensione di vapore
40 mmHg ( 12.5 °C)
Saggio
≥99.5% (GC)
Temp. autoaccensione
743 °F
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Limite di esplosione
12.5 %
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impurezze
~0.2% benzene
Indice di rifrazione
n20/D 1.529 (lit.)
n20/D 1.529
P. eboll.
84 °C (lit.)
Punto di fusione
−38 °C (lit.)
Densità
1.051 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
environmental
Formato
neat
Stringa SMILE
c1ccsc1
InChI
1S/C4H4S/c1-2-4-5-3-1/h1-4H
YTPLMLYBLZKORZ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1A - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
15.8 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
-9 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?