Documenti fondamentali
8.08157
Sigma-Aldrich
Thiophene
for synthesis
Sinonimo/i:
Thiophene
Scegli un formato
5 ML
24,90 €
250 ML
57,30 €
1 L
127,00 €
24,90 €
A magazzinoDettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 ML
24,90 €
250 ML
57,30 €
1 L
127,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H4S
Numero CAS:
Peso molecolare:
84.14
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
Numero indice EU:
203-729-4
NACRES:
NA.22
24,90 €
A magazzinoDettagli
Richiedi un ordine bulk
Tensione di vapore
80 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
395 °C
Potenza
1400 mg/kg LD50, oral (Rat)
Limite di esplosione
1.5-12.5 % (v/v)
P. ebollizione
83-84 °C/1013 mbar
Punto di fusione
-38 °C
Temp. transizione
flash point -9 °C
Densità
1.06 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[s]1cccc1
InChI
1S/C4H4S/c1-2-4-5-3-1/h1-4H
YTPLMLYBLZKORZ-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.062 - 1.065
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
15.8 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
-9 °C
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
n-Butillitio 2.5 M in hexanes
Sigma-Aldrich
230707
n-Butillitio