Documenti fondamentali
06782
Sigma-Aldrich
(1S,2S)-trans-2-Aminocyclopentanol hydrochloride
≥98.0% (TLC)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H11NO · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
137.61
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (TLC)
Gruppo funzionale
hydroxyl
Stringa SMILE
Cl.N[C@H]1CCC[C@@H]1O
InChI
1S/C5H11NO.ClH/c6-4-2-1-3-5(4)7;/h4-5,7H,1-3,6H2;1H/t4-,5-;/m0./s1
ZFSXKSSWYSZPGQ-FHAQVOQBSA-N
Applicazioni
(1S,2S)-trans-2-Aminocyclopentanol hydrochloride can be used as an intermediate in the synthesis of trans-hydroxycyclopentyl carboxamides.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Notable difference in anti-HIV activity of integrase inhibitors as a consequence of geometric and enantiomeric configurations
Okello M, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 23(14), 4112-4116 (2013)