06704
3-(3-Hydroxyphenyl)-3-hydroxypropionic acid
analytical standard
Sinonimo/i:
HPHPA, 3-(3-Hydroxyphenyl)-3-hydroxypropanoic acid, 3-(3-Hydroxyphenyl)hydracrylic acid
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
applicazioni
clinical testing
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC1=CC=CC(C(O)CC(O)=O)=C1
InChI
1S/C9H10O4/c10-7-3-1-2-6(4-7)8(11)5-9(12)13/h1-4,8,10-11H,5H2,(H,12,13)
KHTAGVZHYUZYMF-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)