Documenti fondamentali
06357
Sigma-Aldrich
(S)-4-Benzylthiazolidine-2-thione
≥95.0% (GC)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H11NS2
Numero CAS:
Peso molecolare:
209.33
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥95.0% (GC)
Attività ottica
[α]20/D -122±5°, c = 1% in chloroform
Purezza ottica
enantiomeric ratio: ≥99:1 (LC)
Gruppo funzionale
phenyl
thioether
Stringa SMILE
S=C1N[C@H](CS1)Cc2ccccc2
InChI
1S/C10H11NS2/c12-10-11-9(7-13-10)6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2,(H,11,12)/t9-/m0/s1
SLDUGQISGRPGAW-VIFPVBQESA-N
Applicazioni
A highly selective and efficient chiral auxiliary[1] which can be directly reduced to its corresponding aldehyde and the chiral auxiliary by reductive cleavage with diisobutylaluminum hydride.[2]
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Velazquez. F.; Olivo, H. F.
Current Organic Chemistry, 6, 303-303 (2002)
M T Crimmins et al.
Organic letters, 2(6), 775-777 (2001-02-07)
[formula: see text] Asymmetric aldol additions using chlorotitanium enolates of thiazolidinethione propionates proceed with high diastereoselectivity for the "Evans" or "non-Evans" syn product depending on the nature and amount of the base used. With (-)-sparteine as the base, selectivities of