05828
Isopropyl 4-hydroxybenzoate
analytical standard
Sinonimo/i:
4-Hydroxybenzoic acid isopropyl ester, Isopropyl paraben
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C(OC(C)C)C1=CC=C(O)C=C1
InChI
1S/C10H12O3/c1-7(2)13-10(12)8-3-5-9(11)6-4-8/h3-7,11H,1-2H3
CMHMMKSPYOOVGI-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?