Documenti fondamentali
715077
Sigma-Aldrich
Isobutyl 4-hydroxybenzoate
97%
Sinonimo/i:
2-Methylpropyl 4-hydroxybenzoate, Isobutylparaben
Scegli un formato
25 G
70,20 €
70,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
70,20 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H14O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
194.23
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
70,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
75-80 °C
Gruppo funzionale
ester
Stringa SMILE
CC(C)COC(=O)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C11H14O3/c1-8(2)7-14-11(13)9-3-5-10(12)6-4-9/h3-6,8,12H,7H2,1-2H3
XPJVKCRENWUEJH-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Isobutyl 4-hydroxybenzoate can be used to synthesize lipophilic alkyl parabens as additives for foods and flavor ingredients.[1] It is also commonly used as a preservative in cosmetic products.[2]
Esclusione di responsabilità
The product is not intended for use as a biocide under global biocide regulations, including but not limited to US EPA′s Federal Insecticide Fungicide and Rodenticide Act, European Biocidal Products Regulation, Canada’s Pest Management Regulatory Agency, Turkey’s Biocidal Products Regulation, Korea’s Consumer Chemical Products and Biocide Safety Management Act (K-BPR) and others.
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Joanna Jurewicz et al.
Journal of occupational and environmental medicine, 59(11), 1034-1040 (2017-07-12)
The aim of this study was to evaluate the association between environmental exposure to parabens and semen quality parameters [main semen parameters, computer-aided semen analysis (CASA parameters], sperm chromatin structure, and the level of reproductive hormones in men [follicle-stimulating hormone
Simultaneous determination of 21 preservatives in cosmetics by ultra performance liquid chromatography.
Wu T, et al.
International Journal of Cosmetic Science, 30(5), 367-372 (2008)
Preparation of lipophilic alkyl (hydroxy) benzoates by solvent-free lipase-catalyzed esterification and transesterification.
Vosmann K, et al.
Applied Microbiology and Biotechnology, 80(1), 29-36 (2008)
Juan Ignacio Cacho et al.
Talanta, 146, 568-574 (2015-12-24)
A new procedure for the introduction of ionic liquid samples in gas chromatography (GC) is proposed. This procedure, based on microvial insert thermal desorption, allows the direct analysis of the compounds preconcentrated by ionic liquid based liquid-liquid microextraction (IL-LLME) using
Hui Wang et al.
Nucleic acids research, 43(14), e91-e91 (2015-05-07)
Synthetic biology has significantly advanced the rational design of trigger-inducible gene switches that program cellular behavior in a reliable and predictable manner. Capitalizing on genetic componentry, including the repressor PmeR and its cognate operator OPmeR, that has evolved in Pseudomonas