Documenti fondamentali
05210
Sigma-Aldrich
β-Alanine methyl ester hydrochloride
≥98.0% (AT)
Sinonimo/i:
Methyl 3-aminopropionate hydrochloride
About This Item
Formula condensata:
NH2CH2CH2COOCH3 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
139.58
Beilstein:
3556748
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
eCl@ss:
32160406
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (AT)
Stato
powder or crystals
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
Colore
colorless to white
Punto di fusione
103-107 °C
applicazioni
peptide synthesis
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cl.COC(=O)CCN
InChI
1S/C4H9NO2.ClH/c1-7-4(6)2-3-5;/h2-3,5H2,1H3;1H
XPGRZDJXVKFLHQ-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3