G6503
Glycine ethyl ester hydrochloride
99%, for peptide synthesis
Sinonimo/i:
GEE, Ethyl glycinate hydrochloride
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Glycine ethyl ester hydrochloride, 99%
Livello qualitativo
Saggio
99%
Forma fisica
powder or chunks
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
tecniche
drug transporter assay: suitable
Colore
white
Punto di fusione
145-146 °C (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
Cl.CCOC(=O)CN
InChI
1S/C4H9NO2.ClH/c1-2-7-4(6)3-5;/h2-3,5H2,1H3;1H
TXTWXQXDMWILOF-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3