Vai a
C9033
β-Chloro-L-alanine hydrochloride
Alanine aminotransferase inhibitor
Sinonimo/i:
(R)-2-Amino-3-chloropropanoic acid, 3-Chloro-L-alanine
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
250 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
291,00 €
5 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
1.820,00 €
1.547,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C3H6ClNO2 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
160.00
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
MDL number:
291,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
mp
205 °C
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl[H].N[C@@H](CCl)C(O)=O
InChI
1S/C3H6ClNO2.ClH/c4-1-2(5)3(6)7;/h2H,1,5H2,(H,6,7);1H/t2-;/m0./s1
InChI key
IENJPSDBNBGIEL-DKWTVANSSA-N
Application
β-Chloro-L-alanine hydrochloride has been used:
  • as a substrate for screening tyrosine phenol lyase steady state kinetics
  • in the inhibition of serine palmitoyltransferase and cytotoxicity studies in lymphocyte Ly-1 cells
  • as an inhibitor of alanine transaminase in wheat germ cell-free protein synthesis system
Biochem/physiol Actions
β-Chloro-L-alanine hydrochloride is an inhibitor of alanine aminotransferase (ALAT). Inhibition of ALAT leads to suppression of tumor progression in lung carcinoma.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
A2628T9299T2006
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
biological source
synthetic
biological source
-
biological source
-
biological source
synthetic (organic)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
ethanol: 50 mg/mL, clear to slightly hazy
solubility
-
solubility
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)