05010
Ethyl vinyl ether
purum, ≥98.0% (GC)
Sinonimo/i:
Ethoxyethylene
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
purum
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
Forma fisica
liquid
contiene
~0.1% diethylaniline as stabilizer
Indice di rifrazione
n20/D 1.376 (lit.)
n20/D 1.376
P. eboll.
33 °C (lit.)
Punto di fusione
−116 °C (lit.)
Densità
0.753 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCOC=C
InChI
1S/C4H8O/c1-3-5-4-2/h3H,1,4H2,2H3
FJKIXWOMBXYWOQ-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
-49.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
-45 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?