45674
Erythromycin
tested according to Ph. Eur.
Sinonimo/i:
Erythromycinum
About This Item
Prodotti consigliati
agenzia
EPA 1694
USP/NF
tested according to Ph. Eur.
Livello qualitativo
Forma fisica
solid
Colore
white to faint yellow
Solubilità
H2O: soluble 2 mg/mL
acetone: freely soluble
acetonitrile: freely soluble
alcohol: soluble
amyl acetate: moderately soluble
chloroform: soluble
diethyl ether: soluble
ethyl acetate: freely soluble
Spettro attività antibiotica
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
applicazioni
environmental
Modalità d’azione
protein synthesis | interferes
Stringa SMILE
CC[C@H]1OC(=O)[C@H](C)[C@@H](O[C@H]2C[C@@](C)(OC)[C@@H](O)[C@H](C)O2)[C@H](C)[C@@H](O[C@@H]3O[C@H](C)C[C@@H]([C@H]3O)N(C)C)[C@](C)(O)C[C@@H](C)C(=O)[C@H](C)[C@@H](O)[C@]1(C)O
InChI
1S/C37H67NO13/c1-14-25-37(10,45)30(41)20(4)27(39)18(2)16-35(8,44)32(51-34-28(40)24(38(11)12)15-19(3)47-34)21(5)29(22(6)33(43)49-25)50-26-17-36(9,46-13)31(42)23(7)48-26/h18-26,28-32,34,40-42,44-45H,14-17H2,1-13H3/t18-,19-,20+,21+,22-,23+,24+,25-,26+,28-,29+,30-,31+,32-,34+,35-,36-,37-/m1/s1
ULGZDMOVFRHVEP-RWJQBGPGSA-N
Informazioni sul gene
human ... ABCB1(5243) , CYP3A4(1576) , MLNR(2862)
mouse ... Abcb1a(18671) , Abcb1b(18669)
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Antimicrobial Spectrum: This product acts against both gram-negative and gram-positive bacteria.
Confezionamento
Avvertenza
Nota sulla preparazione
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Antibiotics targeting bacterial ribosomes disrupt protein synthesis, a key process in bacterial growth inhibition.