104906
Dimethoxydimethylsilane
95%
Sinonimo/i:
DMDMS, Dimethyldimethoxysilane
Saggio
95%
Forma fisica
liquid
Impurezze
3% methyl alcohol
Indice di rifrazione
n20/D 1.369 (lit.)
P. eboll.
81.4 °C (lit.)
Densità
0.88 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CO[Si](C)(C)OC
InChI
1S/C4H12O2Si/c1-5-7(3,4)6-2/h1-4H3
JJQZDUKDJDQPMQ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- To synthesize various macroporous silica aerogels.
- In the preparation of hollow silica nanoparticles loaded with phthalocyanine for near-infrared photodynamic and photothermal combination therapy.
- To synthesize dielectric silicone elastomer with high dielectric permittivity.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
50.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
10 °C - closed cup