Documenti fondamentali
8.01391
Sigma-Aldrich
Ethyl vinyl ether
(stabilised with potassium hydroxide) for synthesis
Sinonimo/i:
Ethyl vinyl ether, Vinyl ethyl ether
Scegli un formato
100 ML
35,70 €
1 L
80,80 €
2.5 L
136,00 €
35,70 €
Spedizione prevista il24 marzo 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 ML
35,70 €
1 L
80,80 €
2.5 L
136,00 €
About This Item
Formula condensata:
C2H5OCH=CH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
72.11
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352112
Numero indice EU:
203-718-4
NACRES:
NA.22
35,70 €
Spedizione prevista il24 marzo 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Tensione di vapore
560 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
178 °C
Potenza
6120 mg/kg LD50, oral (Rat)
>15000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite di esplosione
1.3-12.0 % (v/v)
P. ebollizione
36 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-115 °C
Temp. transizione
flash point -45 °C
Solubilità
8.3 g/L
Densità
0.75 g/cm3 at 20 °C
Stringa SMILE
O(CC)C=C
InChI
1S/C4H8O/c1-3-5-4-2/h3H,1,4H2,2H3
FJKIXWOMBXYWOQ-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 5°C/ 4°C): 0.769 - 0.773
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
-49.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
-45 °C