03940
2-Imidazolidinethione
purum, ≥98.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
2-Thioxoimidazolidine, N,N′-Ethylenethiourea
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
purum
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Forma fisica
powder
Punto di fusione
196-200 °C (lit.)
196-200 °C
Solubilità
water: soluble 27.4 g/L at 20 °C
Stringa SMILE
S=C1NCCN1
InChI
1S/C3H6N2S/c6-3-4-1-2-5-3/h1-2H2,(H2,4,5,6)
PDQAZBWRQCGBEV-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?