03422
5-Tricosylresorcinol
analytical standard
Sinonimo/i:
1,3-Dihydroxy-5-tricosylbenzene, 5-Tricosyl-1,3-benzenediol, Tricosylresorcinol (23:0)
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
applicazioni
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCc1cc(O)cc(O)c1
InChI
1S/C29H52O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-27-24-28(30)26-29(31)25-27/h24-26,30-31H,2-23H2,1H3
OHTBGMREZYLZQD-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- Quantification of the analyte in seeds using ultra-high performance liquid chromatography electrospray ionization coupled to quadrupole-time-of-flight mass spectrometry (UHPLC-ESI-QTOF-MS).[3]
- Quantification of the analyte in Keishibukuryogan-ka-yokuinin Japanese medicine, using blood pharmacokinetic techniques.[4]
Confezionamento
Prodotti consigliati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?