97001
5-Heptadecylresorcinol
analytical standard
Sinonimo/i:
5-Heptadecyl-1,3-benzenediol, 5-Heptadecyl-1,3-dihydroxybenzene
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCCCCCc1cc(O)cc(O)c1
InChI
1S/C23H40O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-21-18-22(24)20-23(25)19-21/h18-20,24-25H,2-17H2,1H3
BBGNINPPDHJETF-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Prodotti consigliati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?