50851
5-Heneicosylresorcinol
analytical standard
Sinonimo/i:
5-Heneicosyl-1,3-benzenediol, 5-Heneicosyl-1,3-dihydroxybenzene
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCc1cc(O)cc(O)c1
InChI
1S/C27H48O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-25-22-26(28)24-27(29)23-25/h22-24,28-29H,2-21H2,1H3
BLHLKJLSYHEOGY-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Confezionamento
Prodotti consigliati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?