Documenti
02677
Sigma-Aldrich
Boc-N-Me-D-Leu-OH
≥98.0%
Sinonimo/i:
Boc-N-methyl-D-leucine
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2CHCH2CH(COOH)N(CH3)COOC(CH3)3
Numero CAS:
Peso molecolare:
245.32
Beilstein:
4184551
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0%
Forma fisica
powder or crystals
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Colore
white to light yellow
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
CC(C)C[C@@H](N(C)C(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C12H23NO4/c1-8(2)7-9(10(14)15)13(6)11(16)17-12(3,4)5/h8-9H,7H2,1-6H3,(H,14,15)/t9-/m1/s1
YXJFAOXATCRIKU-SECBINFHSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)