Documenti fondamentali
8.53094
Sigma-Aldrich
Boc-D-Phe-OH
Novabiochem®
Sinonimo/i:
Boc-D-Phe-OH, N-α-t.-Boc-D-phenylalanine
Scegli un formato
25 G
64,05 €
64,05 €
Prezzo di listino91,50 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
64,05 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H19NO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
265.30
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.22
64,05 €
Prezzo di listino91,50 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Novabiochem®
Saggio
≥98% (TLC)
≥98.0% (HPLC)
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Produttore/marchio commerciale
Novabiochem®
applicazioni
peptide synthesis
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
N([C@H](Cc1ccccc1)C(=O)[O-])C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C14H19NO4/c1-14(2,3)19-13(18)15-11(12(16)17)9-10-7-5-4-6-8-10/h4-8,11H,9H2,1-3H3,(H,15,18)(H,16,17)/p-1/t11-/m1/s1
ZYJPUMXJBDHSIF-LLVKDONJSA-M
Descrizione generale
Standard building block for introduction of D-phenylalanine amino-acid residues by Boc SPPS.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Boc SPPS
Linkage
Replaces: 04-13-0024
Risultati analitici
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Enantiomeric purity: ≥ 99.5 % (a/a)
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Note legali
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3