Documenti fondamentali
02577
Supelco
1,2-Dichloropropane
analytical standard
Sinonimo/i:
Propylene dichloride
Scegli un formato
1 ML
51,00 €
51,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 ML
51,00 €
About This Item
Formula condensata:
CH3CHClCH2Cl
Numero CAS:
Peso molecolare:
112.99
Beilstein:
1718880
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
51,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Densità del vapore
3.89 (vs air)
Tensione di vapore
40 mmHg ( 19.4 °C)
Saggio
≥99.5% (GC)
Temp. autoaccensione
1035 °F
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Limite di esplosione
14.5 %
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.439 (lit.)
n20/D 1.439
P. ebollizione
95-96 °C (lit.)
Punto di fusione
−100 °C (lit.)
Densità
1.156 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
agriculture
environmental
Formato
neat
Stringa SMILE
CC(Cl)CCl
InChI
1S/C3H6Cl2/c1-3(5)2-4/h3H,2H2,1H3
KNKRKFALVUDBJE-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
1,2-Dichloropropane (1,2-D), is a colorless watery liquid with a sweet odor. It sinks in water and produces irritating vapor. It is a short-chain chlorinated aliphatic compound, commonly used as fumigant and as insecticide. It is a widespread groundwater contaminant. Anaerobic bacteria have the capacity to reductively dechlorinate it to propene.[1]
Applicazioni
1,2-Dichloropropane may be used as an analytical reference standard for the determination of the analyte in wastewater, marine water, drinking water and air samples by gas chromatography (GC) technique.[2][3][4][5][6]
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
59.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
15.0 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
Continuous determination of volatile organic compounds in the atmosphere by an automated gas chromatographic system
Yamamoto N, et al.
Journal of Chromatography A, 819(1-2), 177-186 (1998)
Simultaneous quantification of polar and non-polar volatile organic compounds in water samples by direct aqueous injection-gas chromatography/mass spectrometry
Aeppli C, et al.
Journal of Chromatography A, 1181(1-2), 116-124 (2008)
A sequential analysis for volatile organics in water by purge-and-trap capillary column gas chromatography with photoionization and electrolytic conductivity detectors in series
Ho JSY
Journal of Chromatographic Science, 27(2), 91-98 (1989)
W-T Wang et al.
Oncogene, 34(22), 2887-2896 (2014-07-22)
While DNA damage response pathways are well characterized in cancer cells, much less is known about their status in normal cells. These pathways protect tumour cells from DNA damage and replication stress and consequently present potential therapeutic targets. Here we
Kovi Bessoff et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 57(4), 1804-1814 (2013-02-06)
Cryptosporidiosis, a diarrheal disease usually caused by Cryptosporidium parvum or Cryptosporidium hominis in humans, can result in fulminant diarrhea and death in AIDS patients and chronic infection and stunting in children. Nitazoxanide, the current standard of care, has limited efficacy