02382
Methyltrioctylammonium hydrogen sulfate
≥95.0% (T)
Scegli un formato
327,00 €
Prezzo di listino654,00 €Risparmia il 50%Scegli un formato
About This Item
327,00 €
Prezzo di listino654,00 €Risparmia il 50%Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Saggio
≥95.0% (T)
Stato
powder
Caratteristiche più verdi
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Punto di fusione
61-65 °C
Categoria alternativa più verde
, Aligned
Stringa SMILE
OS([O-])(=O)=O.CCCCCCCC[N+](C)(CCCCCCCC)CCCCCCCC
InChI
1S/C25H54N.H2O4S/c1-5-8-11-14-17-20-23-26(4,24-21-18-15-12-9-6-2)25-22-19-16-13-10-7-3;1-5(2,3)4/h5-25H2,1-4H3;(H2,1,2,3,4)/q+1;/p-1
MWSPFHZPVVWJCO-UHFFFAOYSA-M
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Noyori Oxidation (Sodium Tungstate Dihydrate, Hydrogen Peroxide, Methyltri-n-octylammonium Hydrogen Sulfate, Phosphonic Acid)
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)