86626
Tetraethylammonium hydrogen sulfate
suitable for ion pair chromatography, LiChropur™, ≥99.0%
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
cationic
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (T)
≥99.0%
Forma fisica
crystals
Qualità
LiChropur™
tecniche
ion pair chromatography: suitable
Punto di fusione
243-245 °C
λ
10 % in H2O
Assorbanza UV
λ: 210 nm Amax: 0.05
λ: 220 nm Amax: 0.04
λ: 230 nm Amax: 0.03
λ: 260 nm Amax: 0.02
λ: 500 nm Amax: 0.02
Compatibilità
corresponds to standard for RP gradient test
corresponds to standard for filter test
Stringa SMILE
OS([O-])(=O)=O.CC[N+](CC)(CC)CC
InChI
1S/C8H20N.H2O4S/c1-5-9(6-2,7-3)8-4;1-5(2,3)4/h5-8H2,1-4H3;(H2,1,2,3,4)/q+1;/p-1
CREVBWLEPKAZBH-UHFFFAOYSA-M
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?