Documenti fondamentali
24-3855
Sigma-Aldrich
Ponceau 3R stain solution
About This Item
Codice UNSPSC:
12000000
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Disponibilità
available only in Japan
dilution
(for analytical testing)
Compatibilità
for electrophoresis
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Pushpa Patel et al.
Reproductive biology and endocrinology : RB&E, 7, 10-10 (2009-02-10)
Hydrogen sulphide is a gas signalling molecule which is produced endogenously from L-cysteine via the enzymes cystathionine beta-synthase (CBS) and cystathionine gamma-lyase (CSE). The possible role of hydrogen sulphide in reproduction has not yet been fully investigated. It has been