Documenti fondamentali
19-1540
Sigma-Aldrich
Mercury(II) acetate
JIS special grade, ≥99.0%
Sinonimo/i:
Mercuric acetate
About This Item
Formula condensata:
(CH3COO)2Hg
Numero CAS:
Peso molecolare:
318.68
Beilstein:
3563831
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Grado
JIS special grade
Saggio
≥99.0%
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: mercury
Disponibilità
available only in Japan
Punto di fusione
179-182 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(=O)O[Hg]OC(C)=O
InChI
1S/2C2H4O2.Hg/c2*1-2(3)4;/h2*1H3,(H,3,4);/q;;+2/p-2
BRMYZIKAHFEUFJ-UHFFFAOYSA-L
Esclusione di responsabilità
For U.S. Customers: Contains mercury; Do not place in trash - dispose according to local, state, or federal laws.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
N Milosevic et al.
European journal of pharmacology, 401(3), 317-328 (2000-08-11)
The role of intercellular signalling between liver cells in lead (Pb)(1)-induced liver toxicity was investigated in cocultures of freshly isolated and cultured rat hepatocytes and Kupffer cells. The Kupffer cells (seeded onto culture dish inserts), the hepatocytes or the two
Shiori Ohtake et al.
The Journal of biological chemistry, 278(40), 38443-38452 (2003-07-23)
N-Acetylgalactosamine 4-sulfate 6-O-sulfotransferase (GalNAc4S-6ST) transfers sulfate from 3'-phosphoadenosine 5'-phosphosulfate (PAPS) to position 6 of N-acetylgalactosamine 4-sulfate (GalNAc(4SO4)). We previously identified human GalNAc4S-6ST cDNA and showed that the recombinant GalNAc4S-6ST could transfer sulfate efficiently to the nonreducing terminal GalNAc(4SO4) residues. We
X S Qi et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 16(3), 413-418 (1998-05-20)
In the United States Pharmacopeia (USP), 0.1 N perchloric acid in acetic acid volumetric solution (hereafter HClO4 VS) used for non-aqueous titration has specified a water content between 0.02 and 0.05%. Preparing this titrant with such a narrow range of
An efficient synthesis of 3,4,6-tri-O-benzyl-2-C-methyl-D-glucal.
R W Scott et al.
Carbohydrate research, 291, 205-208 (1996-09-23)
Erzsebet Farkas et al.
Toxicology in vitro : an international journal published in association with BIBRA, 24(1), 267-275 (2009-09-03)
Time lapse video photography was used to follow the movement of individual cells after in vitro treatment with Hg(II) acetate. Cellular changes of mercuric ions were characterized by their properties of causing reduced cellular mobility (10-50microM), and complete lack of