249955
Tin(IV) chloride solution
1.0 M in methylene chloride
Sinonimo/i:
Stannic chloride, Tin tetrachloride
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
liquid
Impiego in reazioni chimiche
core: tin
reagent type: catalyst
Concentrazione
1.0 M in methylene chloride
Densità
1.419 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
Cl[Sn](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/4ClH.Sn/h4*1H;/q;;;;+4/p-4
HPGGPRDJHPYFRM-UHFFFAOYSA-J
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter