Documenti fondamentali
Z649481
PTFE stirrer guides
shaft D 16 mm, joint: ST/NS 34/35
Scegli un formato
1 EA
366,00 €
366,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
366,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.72
366,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Giunto
joint: ST/NS34/35
Produttore/marchio commerciale
Cowie 005.211.7
Diam. asta
16 mm
Descrizione generale
For use with glass, metal and PTFE stirrer shafts.
Features:
  • High level of chemical resistance
  • Anti-whip and reduced vibration
  • Vacuum (~5mm Hg) and pressure (3-5psi) performance
  • No shedding
  • Self releasing joint ring
  • Fits standard ground-glass joint
  • Maximum recommended speeds: continuous 500rpm, intermittent 800rpm
Unique features of the design are a permanently loaded composite PTFE/PEEK seal and a specifically fabricated glass ball-bearing for rigidity and smoothness of operation.
Note: PEEK has a very high level of chemical resistance with some susceptibility only to strong mineral acids.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)