Documenti fondamentali
19-1190
Sigma-Aldrich
May-Gruenwald′s stain solution
Sinonimo/i:
May-Grünwald Stain
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12000000
Stato:
liquid
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Stato
liquid
Disponibilità
available only in Japan
Temperatura di conservazione
15-25°C
Applicazioni
For use in the differential staining of cellular elements of blood
Nota sulla preparazione
Prepared with non-polychromed (non-oxidized) methylene blue and eosin Y.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
53.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
12 °C
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)