Documenti fondamentali
18-1720
Sigma-Aldrich
Litmus solution
red
Sinonimo/i:
Kubel-Tiemanns litmus solution
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12000000
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Disponibilità
available only in Japan
dilution
(for analytical testing)
Colore
red
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)