Documenti fondamentali
12-0440
Sigma-Aldrich
Giemsa stain solution
Sinonimo/i:
Giemsa stain, Azure mixture sicc. Giemsa stain
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H14ClN3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
291.80
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116100
ID PubChem:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Disponibilità
available only in Japan
Punto di fusione
300 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Cl-].CN(C)c1ccc2N=C3C=CC(=[NH2+])C=C3Sc2c1
InChI
1S/C14H13N3S.ClH/c1-17(2)10-4-6-12-14(8-10)18-13-7-9(15)3-5-11(13)16-12;/h3-8,15H,1-2H3;1H
NALREUIWICQLPS-UHFFFAOYSA-N
Compatibilità
blood stain
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3